Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue forceps
Tissue forceps
02, Delicate, Curved, 130 mm
Katalogové číslo 232-2178
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Tissue forceps
Katalogové číslo 232-2178
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Tissue forceps
Tissue forceps
02, Delicate, Curved, 130 mm
Přejít na:
Price
1 180,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Delicate forceps made from stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Curved
  • Popis:
    Delicate
  • Délka:
    130 mm
  • Sekvence:
    02