Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Curved, pointed, 160 mm
Katalogové číslo 232-2134
Dodavatel:   RSG
Forceps
Katalogové číslo 232-2134
Dodavatel:  RSG
Forceps
Forceps
Curved, pointed, 160 mm
Přejít na:
Price
356,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
Documents
Specifikace
  • Type:
    Curved, pointed
  • Délka:
    160 mm