Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Straight, pointed, 130 mm
Katalogové číslo 232-2123
Dodavatel:   RSG
Forceps
Katalogové číslo 232-2123
Dodavatel:  RSG
Forceps
Forceps
Straight, pointed, 130 mm
Přejít na:
Price
247,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
Documents
Specifikace
  • Type:
    Straight, pointed
  • Délka:
    130 mm