Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing forceps, delicate
Dressing forceps, delicate
01, Delicate model, Straight, blunt, 130 mm
Katalogové číslo 232-2109
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dressing forceps, delicate
Katalogové číslo 232-2109
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dressing forceps, delicate
Dressing forceps, delicate
01, Delicate model, Straight, blunt, 130 mm
Přejít na:
Price
839,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Delicate dressing forceps made from stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, blunt
  • Popis:
    Delicate model
  • Délka:
    130 mm
  • Sekvence:
    01