Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing forceps, simple type
Dressing forceps, simple type
01, Simple type, Straight, blunt, 105 mm
Katalogové číslo 232-2108
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dressing forceps, simple type
Katalogové číslo 232-2108
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dressing forceps, simple type
Dressing forceps, simple type
01, Simple type, Straight, blunt, 105 mm
Přejít na:
Price
414,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Type:
    Straight, blunt
  • Popis:
    Simple type
  • Délka:
    105 mm
  • Sekvence:
    01