Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Straight, pointed, 115 mm
Katalogové číslo 232-1981
Dodavatel:   RSG
Forceps
Katalogové číslo 232-1981
Dodavatel:  RSG
Forceps
Forceps
Straight, pointed, 115 mm
Přejít na:
Price
708,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coated.
  • Available in sharp or blunt design
  • Very good chemical and thermal resistance
  • Smooth surfaces prevent contamination and allow easy cleaning
Specifikace
  • Type:
    Straight, pointed
  • Délka:
    115 mm