Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro forceps
Micro forceps
02, No. 5-45, laterally angled (45°), very fine tips, 110 mm
Katalogové číslo 232-1922
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Micro forceps
Katalogové číslo 232-1922
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Micro forceps
Micro forceps
02, No. 5-45, laterally angled (45°), very fine tips, 110 mm
Přejít na:
Price
1 840,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    No. 5-45, laterally angled (45°), very fine tips
  • Délka:
    110 mm
  • Sekvence:
    02