Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, ceramic
Forceps, ceramic
Pointed, curved, smooth tips, Bílá, 125 mm
Katalogové číslo 232-1634
Dodavatel:   RSG
Forceps, ceramic
Katalogové číslo 232-1634
Dodavatel:  RSG
Forceps, ceramic
Forceps, ceramic
Pointed, curved, smooth tips, Bílá, 125 mm
Přejít na:
Price
17 690,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These ceramic forceps are available with blunt tips (1 mm width) or with pointed tips.
Specifikace
  • Type:
    Pointed, curved, smooth tips
  • Barva:
    Bílá
  • Délka:
    125 mm