Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 6 mm
Katalogové číslo 231-2322
Dodavatel:   RSG
Double spatulas, micro
Katalogové číslo 231-2322
Dodavatel:  RSG
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 6 mm
Přejít na:
Price
1 210,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Stainless steel. Anti-magnetic, very flexible micro powder spatula.
  • With round handle, one flat and one scoop shaped, rounded spatula end
  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
Documents
Specifikace
  • Délka:
    150 mm
  • Šířka čepele:
    6 mm