Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 6 mm
Katalogové číslo 231-2239
Dodavatel:   RSG
Double spatulas, micro
Katalogové číslo 231-2239
Dodavatel:  RSG
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 6 mm
Přejít na:
Price
208,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spatulas with round handle, one flat and one rounded end.
  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Very flexible blades
Documents
Specifikace
  • Délka:
    150 mm
  • Šířka čepele:
    6 mm