Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
01, 130 mm, 40 mm, 9 mm
  231-2184
 :   BOCHEM
Double spatulas
  231-2184
 :  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
01, 130 mm, 40 mm, 9 mm
1 130,00 Kč
1 * 1 KS
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
  • Délka:
    130 mm
  • Sekvence:
    01
  • Šířka čepele:
    9 mm
  • Délka čepele:
    40 mm