Buffer Solutions
37, 11,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
- Bal.:1 L
- Referenční teplota:25 °C
- Sekvence:37
- Přesnost pH:±0.01
- Hodnota pH:11,00
- Zápach/vůně:Odourless
- Cat. No.:42424.K2
- Fyzická forma:Liquid
- MDL čí.:MFCD00163176