Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
34, 9,54, ±0.01, 25 °C, 500 mL
Catalog # 42423.AP
Buffer Solutions
Catalog # 42423.AP
CAS Number:  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
34, 9,54, ±0.01, 25 °C, 500 mL
CAS Number:  
Price
855,00 Kč
Log in for availability
1 * 500 mL
Specifications
Specifications
  • Bal.:
    500 mL
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Sekvence:
    34
  • Přesnost pH:
    ±0.01
  • Hodnota pH:
    9,54
  • Cat. No.:
    42423.AP
  • Fyzická forma:
    Liquid
  • MDL čí.:
    MFCD00146206
Specifications