Buffer Solutions
33, 9,18, ±0.01, 25 °C, 4 L
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
- Bal.:4 L
- Referenční teplota:25 °C
- Sekvence:33
- Přesnost pH:±0.01
- Hodnota pH:9,18
- Cat. No.:42422.K7
- Fyzická forma:Liquid
- MDL čí.:MFCD00147253