Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
Buffer Solutions
31, 9,18, ±0.01, 25 °C, 500 mL
Catalog # 42422.AP
Buffer Solutions
Catalog # 42422.AP
CAS Number:  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
31, 9,18, ±0.01, 25 °C, 500 mL
CAS Number:  
Price
1 020,00 Kč
Log in for availability
1 * 500 mL
Specifications
Specifications
  • Bal.:
    500 mL
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Sekvence:
    31
  • Přesnost pH:
    ±0.01
  • Hodnota pH:
    9,18
  • Cat. No.:
    42422.AP
  • Fyzická forma:
    Liquid
  • MDL čí.:
    MFCD00147253
Specifications