Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
17, 6,86, ±0.01, 25 °C, 1 L
  42419.K2
Buffer Solutions
  42419.K2
 :  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
17, 6,86, ±0.01, 25 °C, 1 L
 :  
1 610,00 Kč
1 * 1 L
  • Bal.:
    1 L
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Sekvence:
    17
  • Přesnost pH:
    ±0.01
  • Hodnota pH:
    6,86
  • Cat. No.:
    42419.K2
  • Fyzická forma:
    Liquid
  • MDL čí.:
    MFCD00146206