Buffer Solutions
13, 6,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
- Bal.:500 mL
- Referenční teplota:25 °C
- Sekvence:13
- Přesnost pH:±0.01
- Hodnota pH:6,00
- Cat. No.:42418.AP
- Fyzická forma:Liquid
- MDL čí.:MFCD00134130