Buffer Solutions
10, 5,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
- Bal.:500 mL
- Referenční teplota:25 °C
- Sekvence:10
- Přesnost pH:±0.01
- Hodnota pH:5,00
- Cat. No.:42417.AP
- Fyzická forma:Liquid
- MDL čí.:MFCD00147253