Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
Buffer Solutions
06, 3,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
Catalog # 42416.K7
Buffer Solutions
Catalog # 42416.K7
CAS Number:  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
06, 3,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
CAS Number:  
Price
2 790,00 Kč
Log in for availability
1 * 4 L
Specifications
Specifications
  • Bal.:
    4 L
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Sekvence:
    06
  • Přesnost pH:
    ±0.01
  • Hodnota pH:
    3,00
  • Zápach/vůně:
    Odourless
  • Cat. No.:
    42416.K7
  • Fyzická forma:
    Liquid
  • MDL čí.:
    MFCD00147253
Specifications