Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoons, POLY
Spoons, POLY
10, Oblique, 395 mm, 65×30 mm
Katalogové číslo 231-1270
Dodavatel:   BOCHEM
Spoons, POLY
Katalogové číslo 231-1270
Dodavatel:  BOCHEM
Spoons, POLY
Spoons, POLY
10, Oblique, 395 mm, 65×30 mm
Přejít na:
Price
370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoon for a wide range of uses. Special shape for light and easy handling.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean
Specifikace
  • Popis:
    Oblique
  • Délka:
    395 mm
  • Sekvence:
    10
  • Velikost lžíce:
    65×30 mm