Orders LinkContactUsLinkComponent
Poly-spoons
Poly-spoons
04, One spoon end, one spatula end, 300 mm
Katalogové číslo 231-1266
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Poly-spoons
Katalogové číslo 231-1266
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Poly-spoons
Poly-spoons
04, One spoon end, one spatula end, 300 mm
Přejít na:
Price
567,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Poly-spoons made of stainless-steel.
  • Double-ended: One spoon and one spatula end
Specifikace
  • Popis:
    One spoon end, one spatula end
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    04