Orders LinkContactUsLinkComponent
Poly-spoons
Poly-spoons
01, One spoon end, one spatula end, 150 mm
Katalogové číslo 231-1250
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Poly-spoons
Katalogové číslo 231-1250
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Poly-spoons
Poly-spoons
01, One spoon end, one spatula end, 150 mm
Přejít na:
Price
406,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Poly-spoons made of stainless-steel.
  • Double-ended: One spoon and one spatula end
Specifikace
  • Popis:
    One spoon end, one spatula end
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    01