Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory spoons
135 mm, 45×31 mm
Katalogové číslo 231-1212
Dodavatel:   BOCHEM
Laboratory spoons
Katalogové číslo 231-1212
Dodavatel:  BOCHEM
Laboratory spoons
Laboratory spoons
135 mm, 45×31 mm
Přejít na:
Price
76,80 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Manual scoops for collecting or measuring powders, pastes or granulates.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Robust design
Specifikace
  • Délka:
    135 mm
  • Velikost lžíce:
    45×31 mm