Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, disposable
Spatulas, disposable
05, Double spatula, with corrugated surface, 145 mm, 14 mm, Bílá
Katalogové číslo 231-1120
Dodavatel:   SEMADENI
Spatulas, disposable
Katalogové číslo 231-1120
Dodavatel:  SEMADENI
Spatulas, disposable
Spatulas, disposable
05, Double spatula, with corrugated surface, 145 mm, 14 mm, Bílá
Přejít na:
Price
1 010,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
PS, white. These disposable spatulas are ideal for handling creams, paints or other viscous media.
  • Durable, slightly elastic
  • Available in different sizes and designs
Specifikace
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Double spatula, with corrugated surface
  • Délka:
    145 mm
  • Sekvence:
    05
  • Šířka čepele:
    14 mm