Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter discs
Filter discs
04, 76,2 mm, 3,18 mm
Katalogové číslo 42301.KS
Filter discs
Katalogové číslo 42301.KS
Filter discs
04, 76,2 mm, 3,18 mm
Přejít na:
Price
4 230,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These quartz discs are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
  • Ground and polished
Specifikace
  • Ø:
    76,2 mm
  • Sekvence:
    04
  • Tloušťka:
    3,18 mm