Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter discs
Filter discs
02, 50,8 mm, 3,18 mm
Katalogové číslo 42299.KS
Filter discs
Katalogové číslo 42299.KS
Filter discs
02, 50,8 mm, 3,18 mm
Přejít na:
Price
2 060,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These quartz discs are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
  • Ground and polished
Specifikace
  • Ø:
    50,8 mm
  • Sekvence:
    02
  • Tloušťka:
    3,18 mm