Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter discs
Filter discs
01, 50,8 mm, 1,59 mm
Katalogové číslo 42298.KS
Filter discs
Katalogové číslo 42298.KS
Filter discs
01, 50,8 mm, 1,59 mm
Přejít na:
Price
2 210,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These quartz discs are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
  • Ground and polished
Specifikace
  • Ø:
    50,8 mm
  • Sekvence:
    01
  • Tloušťka:
    1,59 mm