Orders LinkContactUsLinkComponent
Fused quartz microscope slides
Fused quartz microscope slides
03, Microscope slides, Tavený křemen, 76×26 mm
Katalogové číslo 42297.KG
Fused quartz microscope slides
Katalogové číslo 42297.KG
Fused quartz microscope slides
03, Microscope slides, Tavený křemen, 76×26 mm
Přejít na:
Price
2 270,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These fused quartz slides are made of fusing naturally occurring crystalline silica.
  • High chemical purity, high corrosion resistance, high melting point
  • Low coefficient of thermal expansion with excellent electrical insulation
  • Optical transmission from ultra-violet to infrared
Specifikace
  • Popis:
    Microscope slides
  • D׊:
    76×26 mm
  • Materiál:
    Tavený křemen
  • Sekvence:
    03