Orders LinkContactUsLinkComponent
Flat seals
Flat seal, fits outer thread, 25,4 mm, PE
Katalogové číslo 223-1141
Dodavatel:   BURKLE
Flat seals
Katalogové číslo 223-1141
Dodavatel:  BURKLE
Flat seals
Flat seals
Flat seal, fits outer thread, 25,4 mm, PE
Přejít na:
Price
213,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
These flat seals are made from transparent PE.
  • Fits outer or inner thread
Specifikace
  • Popis:
    Flat seal, fits outer thread, 25,4 mm
  • Materiál:
    PE