Sample vials in Lab File®, WHEATON®
10, 24,00 ml, 23×85 mm, Průhledná, Ne, 20-400
Katalogové číslo 218-2226
Dodavatel: DWK Life Sciences
Přejít na:
Product Details & Documents
For storage of reagents and standards. Excellent for small derivatisation reactions. Wheaton 33® low extractable borosilicate glass is ideal for research studies where stability of glass is of prime importance.
Informace pro objednávání: Without cap.
Documents
Specifikace
- Čepice součástí:Ne
- Velikost víčka:20-400
- Ø×H:23×85 mm
- Kapacita:24,00 ml
- Barva:Průhledná
- Sekvence:10