Sample vials in Lab File®, WHEATON®
11, 20,00 ml, 28×57 mm, Průhledná, Ne, 24-400
Katalogové číslo 218-2201
Dodavatel: DWK Life Sciences
Přejít na:
Product Details & Documents
For storage of reagents and standards. Excellent for small derivatisation reactions. Wheaton 33® low extractable borosilicate glass is ideal for research studies where stability of glass is of prime importance.
Ordering information: Without cap.
Documents
Specifikace
- Čepice součástí:Ne
- Velikost víčka:24-400
- Ø×H:28×57 mm
- Kapacita:20,00 ml
- Barva:Průhledná
- Sekvence:11