Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring spoons
Measuring spoons
01, 60 mm, 1,6 ml
Katalogové číslo 216-7354
Dodavatel:   SEMADENI
Measuring spoons
Katalogové číslo 216-7354
Dodavatel:  SEMADENI
Measuring spoons
Measuring spoons
01, 60 mm, 1,6 ml
Přejít na:
Price
354,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Disposable measuring spoons made of transparent PS.
Specifikace
  • Kapacita:
    1,6 ml
  • Délka:
    60 mm
  • Sekvence:
    01