Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring spoons
Measuring spoons
04, 90 mm, 10 ml
Katalogové číslo 216-7351
Dodavatel:   SEMADENI
Measuring spoons
Katalogové číslo 216-7351
Dodavatel:  SEMADENI
Measuring spoons
Measuring spoons
04, 90 mm, 10 ml
Přejít na:
Price
972,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Disposable measuring spoons made of transparent PS.
Specifikace
  • Kapacita:
    10 ml
  • Délka:
    90 mm
  • Sekvence:
    04