Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes
Storage Boxes
01, with hinged lid and 3×6 number of compartments, Bezbarvá, 210×120×35 mm, PS
Katalogové číslo 216-7311
Dodavatel:   SEMADENI
Storage Boxes
Katalogové číslo 216-7311
Dodavatel:  SEMADENI
Storage Boxes
Storage Boxes
01, with hinged lid and 3×6 number of compartments, Bezbarvá, 210×120×35 mm, PS
Přejít na:
Price
686,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These assortment and bearing boxes made of polystyrene (PS) are transparent with hinged lid and multiple longitudinal and transverse divisions.
Specifikace
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Popis:
    with hinged lid and 3×6 number of compartments
  • Materiál:
    PS
  • Sekvence:
    01
  • Š×H×V:
    210×120×35 mm