Sample container with screw cap
08, 150 ml, Ideal for photosensitive samples, 57 mm, 73 mm, With white label, Modrá, Modrá, Bulk
Katalogové číslo 216-4052
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:57 mm
- Balené:Bulk
- Type:With white label
- Kapacita:150 ml
- Barva:Modrá
- Popis:Ideal for photosensitive samples
- Výška:73 mm
- Sekvence:08
- Barva víčka:Modrá