Sample container with screw cap
01, 60 ml, 38 mm, 65 mm, With white label, Modrá, Modrá, Bulk
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:38 mm
- Balené:Bulk
- Type:With white label
- Kapacita:60 ml
- Barva:Modrá
- Výška:65 mm
- Sekvence:01
- Barva víčka:Modrá