Sample containers with screw cap
30 ml, 38 mm, 54 mm, GL 40
Katalogové číslo 216-3193
Dodavatel: VITLAB
Přejít na:
Product Details & Documents
PFA, with PFA screw cap.
- Good chemical resistance
- Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:38 mm
- Závit:GL 40
- Kapacita:30 ml
- Výška:54 mm