Jars with screw cap
180 ml, 54 mm, 120 mm
Katalogové číslo 216-3183
Dodavatel: VITLAB
Přejít na:
Product Details & Documents
White PP.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:54 mm
- Kapacita:180 ml
- Výška:120 mm