Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with screw cap
Jars with screw cap
90 ml, 54 mm, 62 mm
Katalogové číslo 216-3182
Dodavatel:   VITLAB
Jars with screw cap
Katalogové číslo 216-3182
Dodavatel:  VITLAB
Jars with screw cap
Jars with screw cap
90 ml, 54 mm, 62 mm
Přejít na:
Price
2 330,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
White PP.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Ø vněj.:
    54 mm
  • Kapacita:
    90 ml
  • Výška:
    62 mm