Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with screw cap
30 ml, 38 mm, 54 mm
  216-3180
 :   VITLAB
Jars with screw cap
  216-3180
 :  VITLAB
Jars with screw cap
Jars with screw cap
30 ml, 38 mm, 54 mm
1 500,00 Kč
1 * 10 KS
White PP.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
 : *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
  • Ø vněj.:
    38 mm
  • Kapacita:
    30 ml
  • Výška:
    54 mm