Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample container with snap-on cap
Sample container with snap-on cap
50 ml, 30 mm, 97 mm
Katalogové číslo 216-3174
Dodavatel:   VITLAB
Sample container with snap-on cap
Katalogové číslo 216-3174
Dodavatel:  VITLAB
Sample container with snap-on cap
Sample container with snap-on cap
50 ml, 30 mm, 97 mm
Přejít na:
Price
550,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
PP, transparent with clear PE-LD snap on cap.
  • Available in four sizes
  • Leakproof snap-on cap
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Ø vněj.:
    30 mm
  • Kapacita:
    50 ml
  • Výška:
    97 mm