Sample container with snap-on cap
18 ml, 22 mm, 57 mm
Katalogové číslo 216-3168
Dodavatel: VITLAB
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, transparent with clear PE-LD snap on cap.
- Available in four sizes
- Leakproof snap-on cap
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:22 mm
- Kapacita:18 ml
- Výška:57 mm