Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with overlapping lid
Jars with overlapping lid
10 ml, 40 mm, 20 mm
Katalogové číslo 216-3155
Dodavatel:   SEMADENI
Jars with overlapping lid
Katalogové číslo 216-3155
Dodavatel:  SEMADENI
Jars with overlapping lid
Jars with overlapping lid
10 ml, 40 mm, 20 mm
Přejít na:
Price
873,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Jars, made of PP, with overlapping lid.
  • Lids can be labelled
  • Suitable for ointments, powders, and granules
  • Good chemical and temperature resistance
Specifikace
  • Ø vněj.:
    40 mm
  • Kapacita:
    10 ml
  • Výška:
    20 mm