Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets
Buckets
01, Bílá, 5 L, 235 mm, 240 mm
Katalogové číslo 216-1501
Dodavatel:   VITLAB
Buckets
Katalogové číslo 216-1501
Dodavatel:  VITLAB
Buckets
Buckets
01, Bílá, 5 L, 235 mm, 240 mm
Price
517,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
HDPE, white.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Graduated with litre scale
  • Without spout
For industrial and laboratory applications. With handle and tight closing, transparent lid.
Specifikace
  • Kapacita:
    5 L
  • Barva:
    Bílá
  • Výška:
    240 mm
  • Sekvence:
    01
  • Ø vněj.:
    235 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lid, PP, for 10 l bucket
    Lid, PP, for 10 l bucket
    216-1505
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 126,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lid, PP, for 5 l bucket
    Lid, PP, for 5 l bucket
    216-1504
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 114,00 Kč