Container, multipurpose, square
02, 2700 ml, 249 mm, Přírodní, 65 mm, Bílá, Non sterile
Katalogové číslo 215-4222
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Container and cap made of HDPE, ideal for 24-hour urine collection.
- Ribbed cap features a pharmaceutical grade joint, for better handling and provides a water tight seal
- Graduated in 50 ml increments up to 2,7 L
- Ergonomically designed for single-handed use and stackable
- A drip ring on the neck of the containers avoids dripping when pouring
: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Verze:Non sterile
- Kapacita:2700 ml
- Barva:Přírodní
- Výška:249 mm
- Sekvence:02
- Barva víčka:Bílá
- Hrdlo vnitř.-Ø:65 mm