Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring spoons
Measuring spoons
03, 85 mm, 6,5 ml
Katalogové číslo 215-0279
Dodavatel:   SEMADENI
Measuring spoons
Katalogové číslo 215-0279
Dodavatel:  SEMADENI
Measuring spoons
Measuring spoons
03, 85 mm, 6,5 ml
Přejít na:
Price
791,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Disposable measuring spoons made of transparent PS.
Specifikace
  • Kapacita:
    6,5 ml
  • Délka:
    85 mm
  • Sekvence:
    03