Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
Test tubes
08, 10 ml, 100 mm, 15,8 mm, ungraduated, 13,7 mm
Katalogové číslo 212-3326
Dodavatel:   DELTALAB
Test tubes
Katalogové číslo 212-3326
Dodavatel:  DELTALAB
Test tubes
Test tubes
08, 10 ml, 100 mm, 15,8 mm, ungraduated, 13,7 mm
Přejít na:
Price
1 430,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
Polypropylene (PP), ultra clear.
  • Temperature resistant from 0 to 120 °C (short-term up to 130 °C)
  • Centrifugeable up to 15000×g
  • Autoclavable
Precisely shaped reagent and sample tubes for a variety of applications. With round or flat bottom. Unsterile. Graduated.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    15,8 mm
  • Ø vnitř.:
    13,7 mm
  • Verze:
    ungraduated
  • Kapacita:
    10 ml
  • Délka:
    100 mm
  • Sekvence:
    08