Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
05, 6 ml, 87,1 mm, 11,9 mm, graduated, 10,3 mm
Katalogové číslo 212-3322
Dodavatel:   DELTALAB
Test tubes
Katalogové číslo 212-3322
Dodavatel:  DELTALAB
Test tubes
Test tubes
05, 6 ml, 87,1 mm, 11,9 mm, graduated, 10,3 mm
Přejít na:
Price
1 660,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Polypropylene (PP), ultra clear.
  • Temperature resistant from 0 to 120 °C (short-term up to 130 °C)
  • Centrifugeable up to 15000×g
  • Autoclavable
Precisely shaped reagent and sample tubes for a variety of applications. With round or flat bottom. Unsterile. Graduated.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    11,9 mm
  • Ø vnitř.:
    10,3 mm
  • Verze:
    graduated
  • Kapacita:
    6 ml
  • Délka:
    87,1 mm
  • Sekvence:
    05