Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
Test tubes
01, 3 ml, 54,3 mm, 11,6 mm, ungraduated, 9,9 mm
Katalogové číslo 212-3320
Dodavatel:   DELTALAB
Test tubes
Katalogové číslo 212-3320
Dodavatel:  DELTALAB
Test tubes
Test tubes
01, 3 ml, 54,3 mm, 11,6 mm, ungraduated, 9,9 mm
Přejít na:
Price
2 910,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2.000 KS
Product Details & Documents
Polypropylene (PP), ultra clear.
  • Temperature resistant from 0 to 120 °C (short-term up to 130 °C)
  • Centrifugeable up to 15000×g
  • Autoclavable
Precisely shaped reagent and sample tubes for a variety of applications. With round or flat bottom. Unsterile. Graduated.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    11,6 mm
  • Ø vnitř.:
    9,9 mm
  • Verze:
    ungraduated
  • Kapacita:
    3 ml
  • Délka:
    54,3 mm
  • Sekvence:
    01