Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, round bottom
Test tubes, round bottom
01, 4 ml, 75 mm, 9,8 mm, 0,60 mm, 8,2 mm
Katalogové číslo 212-3315
Dodavatel:   DELTALAB
Test tubes, round bottom
Katalogové číslo 212-3315
Dodavatel:  DELTALAB
Test tubes, round bottom
01, 4 ml, 75 mm, 9,8 mm, 0,60 mm, 8,2 mm
Přejít na:
Price
3 390,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
High quality of tubes is reflected in uniformity of wall thickness, diameter and height dimensions.
Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    9,8 mm
  • Ø vnitř.:
    8,2 mm
  • Tloušťka stěny:
    0,60 mm
  • Kapacita:
    4 ml
  • Délka:
    75 mm
  • Sekvence:
    01